Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-14430R-A680
BOSSBS-14430R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-14430R-A680
Anti-DSCR3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The region of chromosome 21 between genes CBR and ERG (CBR-ERG region), which spans 2.5 Mb on 21q22.2, has been defined by analysis of patients with partial trisomy 21. It contributes significantly to the pathogenesis of many characteristics of Down syndrome, including morphological features, hypotonia, and mental retardation. The DSCR3 (Down syndrome critical region gene 3) gene is found in this region and is predictated to contain eight exons. DSCR3 is expressed in most tissues examined. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Type: Primary
Antigen: DSCR3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/297
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité