Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1447R-A488
BOSSBS-1447R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1447R-A488
Anti-HIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Transcription factor involved in the induction of oxygen regulated genes. Binds to core DNA sequence 5'-[AG]CGTG-3' within the hypoxia response element (HRE) of target gene promoters. Regulates the vascular endothelial growth factor (VEGF) expression and seems to be implicated in the development of blood vessels and the tubular system of lung. May also play a role in the formation of the endothelium that gives rise to the blood brain barrier. Potent activator of the Tie-2 tyrosine kinase expression. Activation requires recruitment of transcriptional coactivators such as CREBPB and probably EP3. Interaction with redox regulatory protein APEX seems to activate CTAD (By similarity).

Type: Primary
Antigen: HIF2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 488
Public Immunogen Range: 1-130/874
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité