Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAP1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1504R-A750
BOSSBS-1504R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1504R-A750
Anti-RAP1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Induces morphological reversion of a cell line transformed by a Ras oncogene. Counteracts the mitogenic function of Ras, at least partly because it can interact with Ras GAPs and RAF in a competitive manner. Together with ITGB1BP1, regulates KRIT1 localisation to microtubules and membranes. Plays a role in nerve growth factor (NGF)-induced neurite outgrowth. Plays a role in the regulation of embryonic blood vessel formation. Involved in the establishment of basal endothelial barrier function. May be involved in the regulation of the vascular endothelial growth factor receptor KDR expression at endothelial cell-cell junctions.

Type: Primary
Antigen: RAP1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-184/184
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité