Anti-AQP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1506R-CY5.5
BOSSBS-1506R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1506R-CY5.5
Anti-AQP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Forms a water-specific channel that provides the plasma membranes of red cells and kidney proximal tubules with high permeability to water, thereby permitting water to move in the direction of an osmotic gradient.
Type: Primary
Antigen: AQP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5
Public Immunogen Range: 181-269/269
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité