Anti-Persephin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-1518R-A647
BOSSBS-1518R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1518R-A647
Anti-Persephin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Exhibits neurotrophic activity on mesencephalic dopaminergic and motor neurons.
Type: Primary
Antigen: Persephin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 51-156/156
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité