Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP4 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-15379R-A350
BOSSBS-15379R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15379R-A350
Anti-MPP4 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 350)
Anticorps
This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) protein family, with an N-terminal PDZ domain, a central src homology 3 region (SH3), and a C-terminal guanylate kinase-like (GUK) domain. The protein is localised to the outer limiting membrane in the retina, and is thought to function in photoreceptor polarity and the organisation of specialised intercellular junctions. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.

Type: Primary
Antigen: MPP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 350
Public Immunogen Range: 331-430/637
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité