Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H2BFWT Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-15401R-A680
BOSSBS-15401R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-15401R-A680
Anti-H2BFWT Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
H2BFWT (H2B histone family member W testis-specific) is a 175 amino acid nuclear membrane histone that belongs to the histone H2B family. In contrast to most H2B histones, H2BFWT does not contain the conserved C-terminal residue involved in monoubiquitination, but is structurally indistinguishable from conventional H2B histones. Also varying from other H2B histones, H2BFWT does not participate in the recruitment of chromosome condensation factors or in the assembly of mitotic chromsomes. Expressed in testis, H2BFWT is present in sperm cells and may be essential to telomere function.

Type: Primary
Antigen: H2BFWT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1-100/175
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité