Anti-Haemophilus influenza B Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-15403R-A647
BOSSBS-15403R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15403R-A647
Anti-Haemophilus influenza B Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 647)
Anticorps
Haemophilus influenza B.
Type: Primary
Antigen: Haemophilus influenza B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 647
Public Immunogen Range: 101-200/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité