Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HCCS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)

Fournisseur: Bioss
BS-15424R-CY5
BOSSBS-15424R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-15424R-CY5
Anti-HCCS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Anticorps
HCCS is a 79 amino acid protein that may act as a tumor suppressor, promoting the apoptosis of cancer cells. Expressed in leukocytes, lung, spleen, liver, heart, kidney, muscle and uterine cervix, HCCS-1 is down-regulated in cervical cancers. The gene encoding HCCS-1 maps to human chromosome 15q25.1. Encoding more than 700 genes, chromosome 15 is made up of approximately 106 million base pairs and comprises about 3% of the human genome. Angelman and Prader-Willi syndromes are associated with loss of function or deletion of genes in the 15q11-q13 region. Tay-Sachs disease is a lethal disorder associated with mutations of the HEXA gene, which is encoded by chromosome 15. Marfan syndrome is associated with chromosome 15 through the FBN1 gene.

Type: Primary
Antigen: HCCS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 51-150/268
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité