Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MYH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-15444R
BOSSBS-15444REA 719 EUR InStock
BOSSBS-15444R
Anti-MYH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cardiac muscle myosin is a hexamer consisting of two heavy chain subunits, two light chain subunits, and two regulatory subunits. This gene encodes the alpha heavy chain subunit of cardiac myosin. The gene is located 4kb downstream of the gene encoding the beta heavy chain subunit of cardiac myosin. Mutations in this gene cause familial hypertrophic cardiomyopathy and atrial septal defect 3.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MYH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité