Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CK20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1588R-CY7
BOSSBS-1588R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1588R-CY7
Anti-CK20 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Plays a significant role in maintaining keratin filament organization in intestinal epithelia. When phosphorylated, plays a role in the secretion of mucin in the small intestine (By similarity).

Type: Primary
Antigen: CK20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7
Public Immunogen Range: 151-250/424
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité