Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPA-1/SIPA-1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1602R
BOSSBS-1602REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1602R
Anti-SPA-1/SIPA-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The product of this gene is a mitogen induced GTPase activating protein (GAP). It exhibits a specific GAP activity for Ras-related regulatory proteins Rap1 and Rap2, but not for Ran or other small GTPases. This protein may also hamper mitogen-induced cell cycle progression when abnormally or prematurely expressed. It is localized to the perinuclear region. Two alternatively spliced variants encoding the same isoform have been characterized to date.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SPA-1/SIPA-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité