Anti-fowl typhoid and pullorum disease Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1675R-A680
BOSSBS-1675R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1675R-A680
Anti-fowl typhoid and pullorum disease Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Fowl typhoid and pullorum disease.
Type: Primary
Antigen: fowl typhoid and pullorum disease
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité