Anti-CCNF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1686R-CY5
BOSSBS-1686R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1686R-CY5
Anti-CCNF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Substrate recognition component of a SCF (SKP1-CUL1-F-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of CP110 during G2 phase, thereby acting as an inhibitor of centrosome reduplication.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CCNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité