Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1687R-A555
BOSSBS-1687R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1687R-A555
Anti-DAPK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase involved in multiple cellular signaling pathways that trigger cell survival, apoptosis, and autophagy. Regulates both type I apoptotic and type II autophagic cell deaths signal, depending on the cellular setting. The former is caspase-dependent, while the latter is caspase-independent and is characterized by the accumulation of autophagic vesicles. Phosphorylates PIN1 resulting in inhibition of its catalytic activity, nuclear localization, and cellular function. Phosphorylates TPM1, enhancing stress fiber formation in endothelial cells. Phosphorylates STX1A and significantly decreases its binding to STXBP1. Phosphorylates PRKD1 and regulates JNK signaling by binding and activating PRKD1 under oxidative stress. Phosphorylates BECN1, reducing its interaction with BCL2 and BCL2L1 and promoting the induction of autophagy. Phosphorylates TSC2, disrupting the TSC1-TSC2 complex and stimulating mTORC1 activity in a growth factor-dependent pathway. Phosphorylates RPS6, MYL9 and DAPK3. Acts as a signaling amplifier of NMDA receptors at extrasynaptic sites for mediating brain damage in stroke. Cerebral ischemia recruits DAPK1 into the NMDA receptor complex and it phosphorylates GRINB at Ser-133 inducing injurious Ca(2+) influx through NMDA receptor channels, resulting in an irreversible neuronal death. Required together with DAPK3 for phosphorylation of RPL13A upon interferon-gamma activation which is causing RPL13A involvement in transcript-selective translation inhibition. Isoform 2 cannot induce apoptosis but can induce membrane blebbing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAPK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité