Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1713R-HRP
BOSSBS-1713R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1713R-HRP
Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Calcium/calmodulin-dependent serine/threonine kinase involved in multiple cellular signaling pathways that trigger cell survival, apoptosis, and autophagy. Regulates both type I apoptotic and type II autophagic cell deaths signal, depending on the cellular setting. The former is caspase-dependent, while the latter is caspase-independent and is characterized by the accumulation of autophagic vesicles. Acts as a mediator of anoikis and a suppressor of beta-catenin-dependent anchorage-independent growth of malignant epithelial cells. May play a role in granulocytic maturation. Isoform 2 is not regulated by calmodulin. It can phosphorylate MYL9. It can induce membrane blebbing and autophagic cell death.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DAPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité