Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-17166R-A680
BOSSBS-17166R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-17166R-A680
Anti-TPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
This gene encodes a member of the pterin-dependent aromatic acid hydroxylase family. The encoded protein catalyses the first and rate limiting step in the biosynthesis of serotonin, an important hormone and neurotransmitter. The human genome contains two related tryptophan hydroxylases, one on chromosome 11p15-p14 and one on chromosome 12q21. This gene is expressed predominantly in the brain stem. Mutations in this gene may be associated with psychiatric diseases such as bipolar affective disorder and major depression.

Type: Primary
Antigen: TPH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité