Anti-CFH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-1745R
BOSSBS-1745REA 637 EUR InStock
BOSSBS-1745R
Anti-CFH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFH
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité