Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OTUD5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-17566R-A680
BOSSBS-17566R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-17566R-A680
Anti-OTUD5 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Deubiquitinating enzyme that functions as negative regulator of the innate immune system. Acts via TRAF3 deubiquitination and subsequent suppression of type I interferon (IFN) production. Has peptidase activity towards 'Lys-48'- and 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. Can also cleave 'Lys-11'-linked ubiquitin chains (in vitro).

Type: Primary
Antigen: OTUD5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 501-571/571
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité