Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1761R-A647
BOSSBS-1761R-A647EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1761R-A647
Anti-CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The MDC gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes which are clustered on the q arm of chromosome 16. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by MDC displays chemotactic activity for natural killer cells, chronically activated T lymphocytes, monocytes and dendritic cells. It has no chemoattractant activity for eosinophils, neutrophils and resting T lymphocytes and also displays a mild activity for primary activated T lymphocytes. The product of this gene binds to chemokine receptor CCR4. This chemokine may play a role in the trafficking of activated T lymphocytes to inflammatory sites and other aspects of activated T lymphocyte physiology.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCL22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité