Anti-ABCD1/CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1761R-A750
BOSSBS-1761R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-1761R-A750
Anti-ABCD1/CCL22 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Chemotactic for activated T-lymphocytes. May play an important role in the collaboration of dendritic cells and B-lymphocytes with T-cells in immune responses.
Type: Primary
Antigen: ABCD1/CCL22
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-93/93
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité