Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPAST Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1770R-CY5.5
BOSSBS-1770R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1770R-CY5.5
Anti-SPAST Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
ATP-dependent microtubule severing protein. Microtubule severing may promote reorganization of cellular microtubule arrays and the release of microtubules from the centrosome following nucleation. Required for membrane traffic from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi and for completion of the abscission stage of cytokinesis. May also play a role in axon growth and the formation of axonal branches.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPAST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité