Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SPAST Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1770R-HRP
BOSSBS-1770R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1770R-HRP
Anti-SPAST Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ATP-dependent microtubule severing protein. Microtubule severing may promote reorganization of cellular microtubule arrays and the release of microtubules from the centrosome following nucleation. Required for membrane traffic from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi and for completion of the abscission stage of cytokinesis. May also play a role in axon growth and the formation of axonal branches.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SPAST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité