Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1794R-CY7
BOSSBS-1794R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1794R-CY7
Anti-GDF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site that is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. This protein is involved in the establishment of left-right asymmetry in early embryogenesis and in neural development in later embryogenesis. This protein is transcribed from a monocistronic mRNA early in development, and from a bicistronic mRNA in later stages that also encodes the LAG1 homolog, ceramide synthase 1 gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GDF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité