Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1970R-A488
BOSSBS-1970R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1970R-A488
Anti-LAMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Lysosome associated membrane protein (LAMP1), also known as lgp120 or lgpA, is a type 1 integral membrane protein that is transported from trans Golgi networks to endosomes and then lysosomes. Upon cell activation, LAMP1 transfer to the plasma membrane is dependent on a carboxyl terminal tyrosine based motif (YXXI). Perturbation in the spacing between the tyrosine based motif relative to the membrane abolishes lysosome localization of LAMP1. This mutant protein then cycles between the plasma membrane and the endosome. Cell surface LAMP1 and LAMP2 have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, therefore they are possibly involved in the adhesion of PBMCs to the site of inflammation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité