Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1974R
BOSSBS-1974REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1974R
Anti-LRRC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is significantly downregulated in primary brain tumors. The exact function of the protein encoded by this gene is unknown. Synaptic adhesion protein. Regulates the formation of exitatory synapses through the recruitement of pre-and-postsynaptic proteins. Organize the lamina/pathway-specific differentiation of dendrites. Plays a important role for auditory synaptic responses. Involved in the suppression of glioma.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LRRC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité