Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDRG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1998R
BOSSBS-1998REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1998R
Anti-NDRG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NDRG2 (NDRG family member 2) may be involved in dendritic cell and neuron differentiation. It is a cytoplasmic protein. Highly expressed in brain, heart, skeletal muscle and salivary gland, and moderately in kidney and liver. Expressed in dendritic cells, but not in other blood cells. Generally not expressed in tumor cell lines. Isoform 1 and isoform2 are present in brain neurons and up-regulated in Alzheimer disease (at protein level). Not expressed or strongly down-regulated in various cancer types, such as astrocytoma, meningioma, liver cancer and pancreatic cancer. May have anti-tumor activity. Belongs to the NDRG family.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NDRG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité