Anti-ITGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-2095R-CY5
BOSSBS-2095R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2095R-CY5
Anti-ITGA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Integrin alpha-1/beta-1 is a receptor for laminin and collagen. It recognizes the proline-hydroxylated sequence G-F-P-G-E-R in collagen. Involved in anchorage-dependent, negative regulation of EGF-stimulated cell growth.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ITGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité