Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UMOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2189R-CY3
BOSSBS-2189R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2189R-CY3
Anti-UMOD Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Uromodulin: Functions in biogenesis and organization of the apical membrane of epithelial cells of the thick ascending limb of Henle's loop (TALH), where it promotes formation of complex filamentous gel-like structure providing the water barrier permeability. May serve as a receptor for binding and endocytosis for cytokines (IL-1, IL-2) and TNF. Facilitates neutrophil migration across renal epithelial (By similarity). Uromodulin, secreted form: Secreted into urine after proteolytically cleaveage. Into the urine, may contribute to colloid osmotic pressure, retards passage of positively charged electrolytes, prevents urinary tract infection and modulates formation of supersaturated salts and their crystals.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: UMOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité