Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-2332R-CY5
BOSSBS-2332R-CY5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2332R-CY5
Anti-DGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Catalyzes the terminal and only committed step in triacylglycerol synthesis by using diacylglycerol and fatty acyl CoA as substrates. In contrast to DGAT2 it is not essential for survival. May be involved in VLDL (very low density lipoprotein) assembly. In liver, plays a role in esterifying exogenous fatty acids to glycerol. Functions as the major acyl-CoA retinol acyltransferase (ARAT) in the skin, where it acts to maintain retinoid homeostasis and prevent retinoid toxicity leading to skin and hair disorders.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DGAT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité