Anti-BDKRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-2422R-A350
BOSSBS-2422R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2422R-A350
Anti-BDKRB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Receptor for bradykinin. It is associated with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BDKRB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité