Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AXIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-2439R-CY3
BOSSBS-2439R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-2439R-CY3
Anti-AXIN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Component of the beta-catenin destruction complex required for regulating CTNNB1 levels through phosphorylation and ubiquitination, and modulating Wnt-signaling. Controls dorsoventral patterning via two opposing effects; down-regulates CTNNB1 to inhibit the Wnt signaling pathway and ventralize embryos, but also dorsalizes embryos by activating a Wnt-independent JNK signaling pathway. In Wnt signaling, probably facilitates the phosphorylation of CTNNB1 and APC by GSK3B. Likely to function as a tumor suppressor. Facilitates the phosphorylation of TP53 by HIPK2 upon ultraviolet irradiation. Enhances TGF-beta signaling by recruiting the RNF111 E3 ubiquitin ligase and promoting the degradation of inhibitory SMAD7. Also component of the AXIN1-HIPK2-TP53 complex which controls cell growth, apoptosis and development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AXIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité