Anti-CD69/CLEC2C/AIM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-2499R-A680
BOSSBS-2499R-A680EA 874 EUR InStock
BOSSBS-2499R-A680
Anti-CD69/CLEC2C/AIM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Involved in lymphocyte proliferation and functions as a signal transmitting receptor in lymphocytes, natural killer (NK) cells, and platelets.
Type: Primary
Antigen: CD69/CLEC2C/AIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-199/199
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité