Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-2509R-A750
BOSSBS-2509R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-2509R-A750
Anti-AIMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Required for assembly and stability of the aminoacyl-tRNA synthase complex. Mediates ubiquitination and degradation of FUBP1, a transcriptional activator of MYC, leading to MYC down-regulation which is required for aveolar type II cell differentiation. Blocks MDM2-mediated ubiquitination and degradation of p53/TP53. Functions as a proapoptotic factor.

Type: Primary
Antigen: AIMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/320
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité