Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAMF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2544R-A350
BOSSBS-2544R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2544R-A350
Anti-SLAMF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
SLAMF7 contains one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain. Isoform 1 mediates NK cell activation through a SAP-independent extracellular signal-regulated ERK-mediated pathway. It may play a role in lymphocyte adhesion. Isoform 3 does not mediate any activation. SAP can bind the cytoplasmic tail of isoform 1 when phosphorylated in the presence of Fyn (in vitro). SLAMF7 is expressed in spleen, lymph node, peripheral blood leukocytes, bone marrow, small intestine, stomach, appendix, lung and trachea. Expression was detected in NK cells, activated B-cells, NK-cell line but not in promyelocytic, B-, or T-cell lines. The isoform 3 is expressed at much lower level than isoform 1. There are three named isoforms.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLAMF7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité