Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2633R-A488
BOSSBS-2633R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-2633R-A488
Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cytokine that binds to and signals through the IL1RL1/ST2 receptor which in turn activates NF-kappa-B and MAPK signaling pathways in target cells. Involved in the maturation of Th2 cells inducing the secretion of T-helper type 2-associated cytokines. Also involved in activation of mast cells, basophils, eosinophils and natural killer cells. Acts as a chemoattractant for Th2 cells, and may function as an "alarmin", that amplifies immune responses during tissue injury. In quiescent endothelia the uncleaved form is constitutively and abundantly expressed, and acts as a chromatin-associated nuclear factor with transcriptional repressor properties, it may sequester nuclear NF-kappaB/RELA, lowering expression of its targets. This form is rapidely lost upon angiogenic or proinflammatory activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité