Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY86 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-2661R-CY7
BOSSBS-2661R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2661R-CY7
Anti-LY86 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
MD1 is a 28 kDa molecule that is associated at the cell surface with RP105 (CD180). RP105 is a leucine-rich repeat (LRR) molecule that is expressed on B lymphocytes. It was first identified by a mAb that protects spleen B cells from irradiation-induced apoptosis. LRR proteins, such as Toll receptors, have a role in innate immunity. MD1 is primarily expressed by B cells, dendritic cells and monocytes, and promotes the recognition of, and subsequent signaling by LPS in the innate immune system. MD1 does not have any homology to other molecules. MD1 when expressed alone behaves as a secretory protein. Expression of MD1 in a cell increases the expression of RP105.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LY86
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité