Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-2700R-A488
BOSSBS-2700R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2700R-A488
Anti-CK10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Cytokeratin 10 is a heterotetramer of two type I and two type II keratins. Cytokeratin 10 is generally associated with keratin 1. It is seen in all suprabasal cell layers including stratum corneum. A number of alleles are known that mainly differ in the Gly-rich region (positions 490-560). Defects in cytokeratin 10 are a cause of epidermolytic hyperkeratosis (EHK), also known as bullous congenital ichthyosiform erythroderma (BCIE) or bullous erythroderma ichthyosiformis congenita of Brocq. EHK is an hereditary skin disorder characterized by blistering and a marked thickening of the stratum corneum. At birth, affected individuals usually present with redness, blisters and superficial erosions due to cytolysis. Within a few weeks, the erythroderma and blister formation diminish and hyperkeratoses develop. Transmission is autosomal dominant, but most cases are sporadic. Defects in cytokeratin 10 are also a cause of annular epidermolytic ichthyosis (AEI), also known as cyclic ichthyosis with epidermolytic hyperkeratosis. AEI resembles clinical and histologic features of both epidermolytic hyperkeratosis and ichthyosis bullosa of Siemens.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CK10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité