Anti-ACACA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-2745R-A750
BOSSBS-2745R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-2745R-A750
Anti-ACACA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Catalyses the rate-limiting reaction in the biogenesis of long-chain fatty acids. Carries out three functions: biotin carboxyl carrier protein, biotin carboxylase and carboxyltransferase.
Type: Primary
Antigen: ACACA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2307-2355/2458
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité