Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARHGEF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-2936R-A350
BOSSBS-2936R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-2936R-A350
Anti-ARHGEF7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ARHGEF7 is a p21-activated protein kinase (Pak)-interacting exchange factor that has been identified as a putative guanine nucleotide exchange factor (GEF) for Rac/Cdc42. It is expressed ubiquitously in all the tissue examined and other isoforms are expressed mainly in the central nervous system. Regulated phosphorylation of ARHGEF7 is necessary to maintain the balance between normal signalling by EGFR and Src versus aberrant growth and transformation.Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, but some of their full-length sequences have not been determined.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARHGEF7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité