Anti-plant lectin B4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-2944R
BOSSBS-2944REA 719 EUR InStock
BOSSBS-2944R
Anti-plant lectin B4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: plant lectin B4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité