Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HTR2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-2959R-FITC
BOSSBS-2959R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-2959R-FITC
Anti-HTR2C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), a neurotransmitter, elicits a wide array of physiological effects by binding to several receptor subtypes, including the 5-HT2 family of seven-transmembrane-spanning, G-protein-coupled receptors, which activate phospholipase C and D signaling pathways. This gene encodes the 2C subtype of serotonin receptor and its mRNA is subject to multiple RNA editing events, where genomically encoded adenosine residues are converted to inosines. RNA editing is predicted to alter amino acids within the second intracellular loop of the 5-HT2C receptor and generate receptor isoforms that differ in their ability to interact with G proteins and the activation of phospholipase C and D signaling cascades, thus modulating serotonergic neurotransmission in the central nervous system. Studies in humans have reported abnormalities in patterns of 5-HT2C editing in depressed suicide victims. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HTR2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité