Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3066R-A647
BOSSBS-3066R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3066R-A647
Anti-CENPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Centromeres are the differentiated chromosomal domains that specify the mitotic behavior of chromosomes. CENPA encodes a centromere protein which contains a histone H3 related histone fold domain that is required for targeting to the centromere. CENPA is proposed to be a component of a modified nucleosome or nucleosome-like structure in which it replaces 1 or both copies of conventional histone H3 in the (H3-H4)2 tetrameric core of the nucleosome particle. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CENPA
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité