Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3148R-A488
BOSSBS-3148R-A488EA 898 EUR InStock
BOSSBS-3148R-A488
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Glycogen synthase kinase 3 (GSK3) is a proline directed serine threonine kinase that was initially identified as a phosphorylating and inactivating glycogen synthase. GSK3 has been implicated in fundamental cell processes such as cell fate determination, metabolism, transcriptional control and oncogenesis. Two isoforms, alpha (GSK3A; OMIM 606784) and beta, show a high degree of amino acid homology within their catalytic domains. GSK3B is involved in energy metabolism, neuronal cell development and body pattern formation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSK-3 Beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité