Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3239R-A488
BOSSBS-3239R-A488EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3239R-A488
Anti-CK17 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the keratin family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. The type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. Unlike its related family members, this smallest known acidic cytokeratin is not paired with a basic cytokeratin in epithelial cells. It is specifically expressed in the periderm, the transiently superficial layer that envelopes the developing epidermis. The type I cytokeratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21.This gene encodes the type I intermediate filament chain keratin 17, expressed in nail bed, hair follicle, sebaceous glands, and other epidermal appendages. Mutations in this gene lead to Jackson-Lawler type pachyonychia congenita and steatocystoma multiplex. [provided by RefSeq, Aug 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CK17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité