Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NDRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3298R-A647
BOSSBS-3298R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3298R-A647
Anti-NDRG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
This gene is a member of the N-myc downregulated gene family which belongs to the alpha/beta hydrolase superfamily. The protein encoded by this gene is a cytoplasmic protein involved in stress responses, hormone responses, cell growth, and differentiation. Mutation in this gene has been reported to be causative for hereditary motor and sensory neuropathy-Lom. May have a growth inhibitory role. Ubiquitous; expressed most prominently in placental membranes and prostate, kidney, small intestine, and ovary tissues. Reduced expression in adenocarcinomas compared to normal tissues. In colon, prostate and placental membranes, the cells that border the lumen show the highest expression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NDRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité