Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIM1 Tyr309 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3353R-A680
BOSSBS-3353R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3353R-A680
Anti-PIM1 Tyr309 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Proto-oncogene with serine/threonine kinase activity involved in cell survival and cell proliferation and thus providing a selective advantage in tumorigenesis. Exerts its oncogenic activity through: the regulation of MYC transcriptional activity, the regulation of cell cycle progression and by phosphorylation and inhibition of proapoptotic proteins (BAD, MAP3K5, FOXO3). Phosphorylation of MYC leads to an increase of MYC protein stability and thereby an increase of transcriptional activity. The stabilisation of MYC exerted by PIM1 might explain partly the strong synergism between these two oncogenes in tumorigenesis. Mediates survival signaling through phosphorylation of BAD, which induces release of the anti-apoptotic protein Bcl-X(L)/BCL2L1. Phosphorylation of MAP3K5, an other proapoptotic protein, by PIM1, significantly decreases MAP3K5 kinase activity and inhibits MAP3K5-mediated phosphorylation of JNK and JNK/p38MAPK subsequently reducing caspase-3 activation and cell apoptosis. Stimulates cell cycle progression at the G1-S and G2-M transitions by phosphorylation of CDC25A and CDC25C. Phosphorylation of CDKN1A, a regulator of cell cycle progression at G1, results in the relocation of CDKN1A to the cytoplasm and enhanced CDKN1A protein stability. Promote cell cycle progression and tumorigenesis by down-regulating expression of a regulator of cell cycle progression, CDKN1B, at both transcriptional and post-translational levels. Phosphorylation of CDKN1B,induces 14-3-3-proteins binding, nuclear export and proteasome-dependent degradation. May affect the structure or silencing of chromatin by phosphorylating HP1 gamma/CBX3. Acts also as a regulator of homing and migration of bone marrow cells involving functional interaction with the CXCL12-CXCR4 signaling axis.

Type: Primary
Antigen: PIM1 Tyr309
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité