Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC42 Ser71 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3369R-A750
BOSSBS-3369R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3369R-A750
Anti-CDC42 Ser71 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a small GTPase of the Rho-subfamily, which regulates signaling pathways that control diverse cellular functions including cell morphology, migration, endocytosis and cell cycle progression. This protein is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc 42, and is able to complement the yeast cdc42-1 mutant. The product of oncogene Dbl was reported to specifically catalyse the dissociation of GDP from this protein. This protein could regulate actin polymerization through its direct binding to Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP), which subsequently activates Arp2/3 complex. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene have been identified on chromosomes 3, 4, 5, 7, 8 and 20.

Type: Primary
Antigen: CDC42 Ser71
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité