Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RICTOR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3387R-HRP
BOSSBS-3387R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3387R-HRP
Anti-RICTOR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Subunit of mTORC2, which regulates cell growth and survival in response to hormonal signals. mTORC2 is activated by growth factors, but, in contrast to mTORC1, seems to be nutrient-insensitive. mTORC2 seems to function upstream of Rho GTPases to regulate the actin cytoskeleton, probably by activating one or more Rho-type guanine nucleotide exchange factors. mTORC2 promotes the serum-induced formation of stress-fibers or F-actin. mTORC2 plays a critical role in AKT1 'Ser-473' phosphorylation, which may facilitate the phosphorylation of the activation loop of AKT1 on 'Thr-308' by PDK1 which is a prerequisite for full activation. mTORC2 regulates the phosphorylation of SGK1 at 'Ser-422'. mTORC2 also modulates the phosphorylation of PRKCA on 'Ser-657'. Plays an essential role in embryonic growth and development.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: RICTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité