Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3421R-CY7
BOSSBS-3421R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3421R-CY7
Anti-ARAF Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The RAF family of signaling proteins has three isoforms: A RAF, RAF 1 and B RAF. These proteins are instrumental in forwarding the stimulus generated by mitogens from monomeric G proteins to the MAP kinase pathway. RAF 1 is known to be downstream of Ras and binds to it by an N terminal noncatalytic domain. This domain is conserved in A RAF and B RAF. 14-3-3 is also known to be an activator of RAFs. Activated RAF directly phosphorylates and activates MEK. A RAF is expressed at a very high concentration in urogenital and kidney tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARAF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité